Key Documents
524174
Sigma-Aldrich
Tetrabutylantimony(V) bromide
97%
About This Item
Formule linéaire :
[CH3(CH2)3]4SbBr
Numéro CAS:
Poids moléculaire :
430.12
Numéro MDL:
Code UNSPSC :
12352300
ID de substance PubChem :
Pureté
97%
Indice de réfraction
n20/D 1.533 (lit.)
Densité
1.34 g/mL at 25 °C (lit.)
Chaîne SMILES 
CCCC[Sb](Br)(CCCC)(CCCC)CCCC