523100
5-Fluoro-2-methoxybenzaldehyde
96%
Synonyme(s) :
5-Fluoro-o-anisaldehyde
About This Item
Produits recommandés
Essai
96%
Pf
41-46 °C (lit.)
Groupe fonctionnel
aldehyde
fluoro
Chaîne SMILES
COc1ccc(F)cc1C=O
InChI
1S/C8H7FO2/c1-11-8-3-2-7(9)4-6(8)5-10/h2-5H,1H3
Clé InChI
CRLDWFVRQNUUSZ-UHFFFAOYSA-N
Description générale
Application
Code de la classe de stockage
13 - Non Combustible Solids
Classe de danger pour l'eau (WGK)
WGK 3
Point d'éclair (°F)
Not applicable
Point d'éclair (°C)
Not applicable