Key Documents
521981
Sigma-Aldrich
N,N′,N′′-Trihexyldiethylenetriamine
99.99%
About This Item
Formule linéaire :
CH3(CH2)5N[CH2CH2NH(CH2)5CH3]2
Numéro CAS:
Poids moléculaire :
355.64
Numéro MDL:
Code UNSPSC :
12352100
ID de substance PubChem :
Pureté
99.99%
Point d'ébullition
145 °C/0.04 mmHg (lit.)
Densité
0.837 g/mL at 25 °C (lit.)
Chaîne SMILES 
CCCCCCNCCN(CCCCCC)CCNCCCCCC
InChI
1S/C22H49N3/c1-4-7-10-13-16-23-18-21-25(20-15-12-9-6-3)22-19-24-17-14-11-8-5-2/h23-24H,4-22H2,1-3H3
Clé InChI
QHVDQQBHZSMNAX-UHFFFAOYSA-N
Pictogrammes
Corrosion
Mention d'avertissement
Danger
Mentions de danger
Classification des risques
Eye Dam. 1 - Skin Corr. 1B
Code de la classe de stockage
8A - Combustible corrosive hazardous materials
Classe de danger pour l'eau (WGK)
WGK 3
Point d'éclair (°F)
Not applicable
Point d'éclair (°C)
Not applicable
Équipement de protection individuelle
Faceshields, Gloves, Goggles, type ABEK (EN14387) respirator filter