Key Documents
521515
Sigma-Aldrich
2,3,5,6-Tetramethylphenylboronic acid
About This Item
Formule linéaire :
C6H(CH3)4B(OH)2
Numéro CAS:
Poids moléculaire :
178.04
Numéro MDL:
Code UNSPSC :
12352103
ID de substance PubChem :
Forme
solid
Pf
145-148 °C (lit.)
Chaîne SMILES 
Cc1cc(C)c(C)c(B(O)O)c1C
InChI
1S/C10H15BO2/c1-6-5-7(2)9(4)10(8(6)3)11(12)13/h5,12-13H,1-4H3
Clé InChI
BCMVUEOVWMZJBS-UHFFFAOYSA-N
Description générale
Contains varying amounts of anhydride.
Code de la classe de stockage
11 - Combustible Solids
Classe de danger pour l'eau (WGK)
WGK 3
Point d'éclair (°F)
Not applicable
Point d'éclair (°C)
Not applicable