Principaux documents
521450
Sigma-Aldrich
4-Methyl-1-naphthaleneboronic acid
≥95%
Synonyme(s) :
(4-Methylnaphth-1-yl)boronic acid, 4-Methyl-1-naphthalenylboronic acid
About This Item
Formule linéaire :
CH3C10H6B(OH)2
Numéro CAS:
Poids moléculaire :
186.01
Numéro MDL:
Code UNSPSC :
12352103
ID de substance PubChem :
Essai
≥95%
Pf
229-235 °C (dec.) (lit.)
Chaîne SMILES 
Cc1ccc(B(O)O)c2ccccc12
InChI
1S/C11H11BO2/c1-8-6-7-11(12(13)14)10-5-3-2-4-9(8)10/h2-7,13-14H,1H3
Clé InChI
JHVQEUGNYSVSDH-UHFFFAOYSA-N
Application
Reactant for:
Suzuki-Miyaura coupling
Autres remarques
Contains varying amounts of anhydride
Pictogrammes
Exclamation mark
Mention d'avertissement
Warning
Mentions de danger
Classification des risques
Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
Organes cibles
Respiratory system
Code de la classe de stockage
11 - Combustible Solids
Classe de danger pour l'eau (WGK)
WGK 3
Point d'éclair (°F)
Not applicable
Point d'éclair (°C)
Not applicable