Key Documents
519189
Sigma-Aldrich
Barium selenate(VI)
98%
About This Item
Formule linéaire :
BaSeO4
Numéro CAS:
Poids moléculaire :
280.28
Numéro CE :
Numéro MDL:
Code UNSPSC :
12352300
ID de substance PubChem :
Pureté
98%
Forme
powder
Pf
>350 °C (lit.)
Chaîne SMILES 
[Ba++].[O-][Se]([O-])(=O)=O
InChI
1S/Ba.H2O4Se/c;1-5(2,3)4/h;(H2,1,2,3,4)/q+2;/p-2
Clé InChI
ZIGAPMSTBOKWRT-UHFFFAOYSA-L
Pictogrammes
Skull and crossbonesHealth hazardEnvironment
Mention d'avertissement
Danger
Mentions de danger
Classification des risques
Acute Tox. 3 Inhalation - Acute Tox. 3 Oral - Aquatic Acute 1 - Aquatic Chronic 1 - STOT RE 2
Code de la classe de stockage
6.1D - Non-combustible acute toxic Cat.3 / toxic hazardous materials or hazardous materials causing chronic effects
Classe de danger pour l'eau (WGK)
WGK 2
Point d'éclair (°F)
Not applicable
Point d'éclair (°C)
Not applicable
C M Miller et al.
New Zealand veterinary journal, 63(4), 211-219 (2015-01-16)
To measure the magnitude and variability in production responses to anthelmintic treatments administered to adult ewes around lambing. Ewes carrying twin lambs, from sheep and beef farms (eight in Year 1 and six in Year 2) in the Wairarapa region