Documents
51916
Sigma-Aldrich
Fmoc-3-(1-pyrazolyl)-Ala-OH
≥97.0% (HPLC)
Synonyme(s) :
Fmoc-3-(1-pyrazolyl)-L-alanine
About This Item
Formule empirique (notation de Hill):
C21H19N3O4
Poids moléculaire :
377.39
Numéro MDL:
Code UNSPSC :
12352200
ID de substance PubChem :
Pureté
≥97.0% (HPLC)
Température de stockage
2-8°C
Chaîne SMILES 
OC(=O)[C@H](Cn1cccn1)NC(=O)OCC2c3ccccc3-c4ccccc24
Code de la classe de stockage
11 - Combustible Solids
Classe de danger pour l'eau (WGK)
WGK 3
Point d'éclair (°F)
Not applicable
Point d'éclair (°C)
Not applicable