Principaux documents
519154
Sigma-Aldrich
Manganese(II) molybdate
About This Item
Formule linéaire :
MnMoO4
Numéro CAS:
Poids moléculaire :
214.88
Numéro CE :
Numéro MDL:
Code UNSPSC :
12352302
ID de substance PubChem :
Forme
powder
Pf
>350 °C (lit.)
Chaîne SMILES 
[Mn++].[O-][Mo]([O-])(=O)=O
InChI
1S/Mn.Mo.4O/q+2;;;;2*-1
Clé InChI
QYZFLCQIQOHNTP-UHFFFAOYSA-N
Code de la classe de stockage
11 - Combustible Solids
Classe de danger pour l'eau (WGK)
WGK 3
Point d'éclair (°F)
Not applicable
Point d'éclair (°C)
Not applicable
Équipement de protection individuelle
Eyeshields, Gloves, type P3 (EN 143) respirator cartridges