Key Documents
518506
Sigma-Aldrich
3-(Trifluoromethyl)phenyl chloroformate
95%
About This Item
Formule linéaire :
ClCO2C6H4CF3
Numéro CAS:
Poids moléculaire :
224.56
Numéro MDL:
Code UNSPSC :
12352100
ID de substance PubChem :
Pression de vapeur
1.09 psi ( 20 °C)
Pureté
95%
Température de stockage
2-8°C
Chaîne SMILES 
ClC(OC1=CC(C(F)(F)F)=CC=C1)=O
InChI
1S/C8H4ClF3O2/c9-7(13)14-6-3-1-2-5(4-6)8(10,11)12/h1-4H
Clé InChI
VOQHHELXYARECQ-UHFFFAOYSA-N
Pictogrammes
Skull and crossbonesCorrosion
Mention d'avertissement
Danger
Mentions de danger
Classification des risques
Acute Tox. 3 Oral - Skin Corr. 1B
Code de la classe de stockage
6.1A - Combustible acute toxic Cat. 1 and 2 / very toxic hazardous materials
Classe de danger pour l'eau (WGK)
WGK 3
Point d'éclair (°F)
185.0 °F - closed cup
Point d'éclair (°C)
85 °C - closed cup
Équipement de protection individuelle
Faceshields, Gloves, Goggles, type ABEK (EN14387) respirator filter