Key Documents
518328
Sigma-Aldrich
4-Methyl-3-nitrobenzaldehyde
98%
About This Item
Formule linéaire :
CH3C6H3(NO2)CHO
Numéro CAS:
Poids moléculaire :
165.15
Numéro CE :
Numéro MDL:
Code UNSPSC :
12352100
ID de substance PubChem :
Nomenclature NACRES :
NA.22
Pureté
98%
Pf
46-49 °C (lit.)
Groupe fonctionnel
aldehyde
nitro
Chaîne SMILES 
Cc1ccc(C=O)cc1[N+]([O-])=O
InChI
1S/C8H7NO3/c1-6-2-3-7(5-10)4-8(6)9(11)12/h2-5H,1H3
Clé InChI
KHWGAWBXQOKXIJ-UHFFFAOYSA-N
Code de la classe de stockage
11 - Combustible Solids
Classe de danger pour l'eau (WGK)
WGK 3
Point d'éclair (°F)
Not applicable
Point d'éclair (°C)
Not applicable
Équipement de protection individuelle
Eyeshields, Gloves, type N95 (US)
The chemistry of indoles. XXXII A facile synthetic method for 6-indolecarbaldehyde, 6-indolemethanol, and 6-substituted 1-hydroxyindoles and its application for the synthesis of a natural alkaloid,(E)-6-(3-methylbuta-1, 3-dienyl) indole.
Somei M.
Chemical & Pharmaceutical Bulletin, 34(10), 4109-4115 (1986)
Study of vibrational spectra of 4-methyl-3-nitrobenzaldehyde.
Yadav BS, et al.
Indian Journal of Pure and Applied Physics, 44(9), 644-644 (2006)
Total synthesis of mimosamycin.
Fukumi H, et al.
Chemical & Pharmaceutical Bulletin, 26(7), 2175-2180 (1978)
4-Methyl-3-nitrobenzaldehyde.
Guo ZR, et al.
Acta Crystallographica Section B, Structural Science, Crystal Engineering and Materials, 66(9), o2420-o2420 (2010)