Principaux documents
518220
Sigma-Aldrich
Magnesium bromide hexahydrate
99.999% trace metals basis
Synonyme(s) :
Magnesium dibromide hexahydrate
About This Item
Formule linéaire :
MgBr2 · 6H2O
Numéro CAS:
Poids moléculaire :
292.20
Numéro CE :
Numéro MDL:
Code UNSPSC :
12352302
ID de substance PubChem :
Essai
99.999% trace metals basis
Forme
solid
Densité
2 g/mL at 25 °C (lit.)
Chaîne SMILES 
O.O.O.O.O.O.Br[Mg]Br
InChI
1S/2BrH.Mg.6H2O/h2*1H;;6*1H2/q;;+2;;;;;;/p-2
Clé InChI
LGLXXNHIGIJYQQ-UHFFFAOYSA-L
Pictogrammes
Exclamation mark
Mention d'avertissement
Warning
Mentions de danger
Classification des risques
Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
Organes cibles
Respiratory system
Code de la classe de stockage
11 - Combustible Solids
Classe de danger pour l'eau (WGK)
WGK 1
Point d'éclair (°F)
Not applicable
Point d'éclair (°C)
Not applicable