Principaux documents
517887
Sigma-Aldrich
trans-4-Phenyl-3-buten-2-one-d10
97 atom % D
Synonyme(s) :
benzalacetone-d10, benzylideneacetone-d10
About This Item
Formule linéaire :
C6D5CD=CDCOCD3
Numéro CAS:
Poids moléculaire :
156.25
Numéro MDL:
Code UNSPSC :
12352202
ID de substance PubChem :
Note: This product can be packaged on demand. For information on pricing, availability and packaging of custom sizes, please contact Stable Isotopes Customer Service
Pureté isotopique
97 atom % D
pb
260-262 °C (lit.)
Pf
39-42 °C (lit.)
Changement de masse
M+10
Chaîne SMILES 
[2H]c1c([2H])c([2H])c(c([2H])c1[2H])C(\[2H])=C(/[2H])C(=O)C([2H])([2H])[2H]
InChI
1S/C10H10O/c1-9(11)7-8-10-5-3-2-4-6-10/h2-8H,1H3/b8-7+/i1D3,2D,3D,4D,5D,6D,7D,8D
Clé InChI
BWHOZHOGCMHOBV-ZLPBFNINSA-N
Conditionnement
This product may be available from bulk stock and can be packaged on demand. For information on pricing, availability and packaging, please contact Stable Isotopes Customer Service.
Pictogrammes
FlameHealth hazardExclamation mark
Mention d'avertissement
Danger
Classification des risques
Eye Irrit. 2 - Flam. Sol. 2 - Resp. Sens. 1 - Skin Irrit. 2 - Skin Sens. 1 - STOT SE 3
Code de la classe de stockage
4.1B - Flammable solid hazardous materials
Classe de danger pour l'eau (WGK)
WGK 3
Équipement de protection individuelle
Eyeshields, Faceshields, Gloves, type P3 (EN 143) respirator cartridges