Principaux documents
517038
Sigma-Aldrich
Titanium(IV) tetrahydrofurfuryloxide solution
50 wt. % in tetrahydrofurfuryl alcohol and isopropanol
About This Item
Formule empirique (notation de Hill):
C20H36O8Ti
Numéro CAS:
Poids moléculaire :
452.36
Numéro MDL:
Code UNSPSC :
12352300
ID de substance PubChem :
Concentration
50 wt. % in tetrahydrofurfuryl alcohol and isopropanol
Indice de réfraction
n20/D 1.493
Point d'ébullition
178 °C
Densité
1.14 g/mL at 25 °C
Chaîne SMILES 
C1COC(C1)CO[Ti](OCC2CCCO2)(OCC3CCCO3)OCC4CCCO4