516880
(2,6-Dimethyl-4H-pyran-4-ylidene)malononitrile
99%
About This Item
Formule empirique (notation de Hill) :
C10H8N2O
Numéro CAS:
Poids moléculaire :
172.18
Numéro MDL:
Code UNSPSC :
12171500
ID de substance PubChem :
Essai
99%
Pf
192-194 °C (lit.)
Chaîne SMILES
CC1=C\C(C=C(C)O1)=C(\C#N)C#N
Application
Dye intermediate used in the synthesis of an electrooptical chromophore.
Code de la classe de stockage
11 - Combustible Solids
Classe de danger pour l'eau (WGK)
WGK 3
Point d'éclair (°F)
Not applicable
Point d'éclair (°C)
Not applicable
Équipement de protection individuelle
Eyeshields, Gloves, type N95 (US)
Beckmann, S. et al.
Advanced Materials, 11, 536-536 (1999)