Principaux documents
516686
Sigma-Aldrich
Sodium thiomethoxide solution
21% in H2O
Synonyme(s) :
Sodium methanethiolate solution, Sodium methanethiolate, Sodium thiomethoxide solution
1 L
78,40 €
78,40 €
Veuillez contacter notre Service Clients pour connaître la disponibilité de ce produit.
Devis pour commande en gros
Changer de vue
1 L
78,40 €
About This Item
Formule empirique (notation de Hill) :
CH3NaS
Poids moléculaire :
70.09
Beilstein:
3592983
Code UNSPSC :
12352100
ID de substance PubChem :
Nomenclature NACRES :
NA.22
78,40 €
Veuillez contacter notre Service Clients pour connaître la disponibilité de ce produit.
Devis pour commande en gros
Niveau de qualité
Concentration
21% in H2O
Informations légales
Product of Arkema
Pictogrammes
FlameCorrosionExclamation mark
Mention d'avertissement
Danger
Mentions de danger
Classification des risques
Acute Tox. 4 Oral - Eye Dam. 1 - Flam. Liq. 3 - Skin Corr. 1A
Code de la classe de stockage
3 - Flammable liquids
Classe de danger pour l'eau (WGK)
WGK 3
Point d'éclair (°F)
80.6 °F - closed cup
Point d'éclair (°C)
27 °C - closed cup
Équipement de protection individuelle
Faceshields, Gloves, Goggles, type ABEK (EN14387) respirator filter
Les clients ont également consulté
Peter C Tyler et al.
Journal of the American Chemical Society, 129(21), 6872-6879 (2007-05-10)
Transition state theory suggests that enzymatic rate acceleration (kcat/knon) is related to the stabilization of the transition state for a given reaction. Chemically stable analogues of a transition state complex are predicted to convert catalytic energy into binding energy. Because
Mild, selective deprotection of thioacetates using sodium thiomethoxide.
Wallace OB and Springer DM.
Tetrahedron Letters, 39(18), 2693-2694 (1998)
Surface-initiated reversible addition-fragmentation chain transfer (RAFT) polymerization from fine particles functionalized with trithiocarbonates.
Ohno K, et al.
Macromolecules, 44(22), 8944-8953 (2011)
Y P Pang et al.
FEBS letters, 502(3), 93-97 (2001-10-05)
Using the computer docking program EUDOC, in silico screening of a chemical database for inhibitors of human adenovirus cysteine proteinase (hAVCP) identified 2,4,5,7-tetranitro-9-fluorenone that selectively and irreversibly inhibits hAVCP in a two-step reaction: reversible binding (Ki = 3.09 microM) followed