Documents
516589
Sigma-Aldrich
Cyclopentyl isocyanate
97%
About This Item
Formule linéaire :
C5H9NCO
Numéro CAS:
Poids moléculaire :
111.14
Numéro MDL:
Code UNSPSC :
12352100
ID de substance PubChem :
Nomenclature NACRES :
NA.22
Pression de vapeur
2.83 psi ( 20 °C)
Niveau de qualité
Pureté
97%
Indice de réfraction
n20/D 1.447 (lit.)
Point d'ébullition
147 °C (lit.)
Densité
0.986 g/mL at 25 °C (lit.)
Température de stockage
2-8°C
Chaîne SMILES 
O=C=NC1CCCC1
InChI
1S/C6H9NO/c8-5-7-6-3-1-2-4-6/h6H,1-4H2
Clé InChI
CZALJDQHONFVFU-UHFFFAOYSA-N
Catégories apparentées
Pictogrammes
FlameHealth hazardExclamation mark
Mention d'avertissement
Danger
Classification des risques
Acute Tox. 4 Dermal - Acute Tox. 4 Inhalation - Acute Tox. 4 Oral - Eye Irrit. 2 - Flam. Liq. 3 - Resp. Sens. 1 - Skin Irrit. 2 - Skin Sens. 1 - STOT SE 3
Organes cibles
Respiratory system
Code de la classe de stockage
3 - Flammable liquids
Classe de danger pour l'eau (WGK)
WGK 3
Point d'éclair (°F)
97.0 °F - closed cup
Point d'éclair (°C)
36.11 °C - closed cup
Équipement de protection individuelle
Eyeshields, Faceshields, Gloves, type ABEK (EN14387) respirator filter
Les clients ont également consulté
Laura H Heitman et al.
Journal of medicinal chemistry, 52(7), 2036-2042 (2009-03-20)
The luteinizing hormone (LH) receptor plays an important role in fertility and certain cancers. The endogenous ligands human chorionic gonadotropin (hCG) and LH bind to the large N terminal domain of the receptor. We recently reported on the first radiolabeled
Electron paramagnetic resonance of free radicals in an adamantane matrix. III. Isocyanatoalkyl and isothiocyanatoalkyl radicals.
Wood DE, et al.
Journal of the American Chemical Society, 93(17), 4145-4148 (1971)
Synthesis and Antibacterial Activity of Urea and Thiourea Derivatives of Anacardic Acid Mixture Isolated from A Natural Product Cashew Nut Shell Liquid (CNSL).
N Subhakara R, et al.
International Journal of Organic Chemistry (2012)