Principaux documents
515779
Sigma-Aldrich
3,5-Di-tert-butyl-2-methoxybenzaldehyde
97%
About This Item
Formule linéaire :
CH3OC6H2[C(CH3)3]2CHO
Numéro CAS:
Poids moléculaire :
248.36
Numéro MDL:
Code UNSPSC :
12352100
ID de substance PubChem :
Nomenclature NACRES :
NA.22
Essai
97%
pb
128 °C/0.5 mmHg (lit.)
Pf
33-37 °C (lit.)
Chaîne SMILES 
COc1c(C=O)cc(cc1C(C)(C)C)C(C)(C)C
InChI
1S/C16H24O2/c1-15(2,3)12-8-11(10-17)14(18-7)13(9-12)16(4,5)6/h8-10H,1-7H3
Clé InChI
SWCHIZAAFNBZED-UHFFFAOYSA-N
Code de la classe de stockage
13 - Non Combustible Solids
Classe de danger pour l'eau (WGK)
WGK 3
Point d'éclair (°F)
Not applicable
Point d'éclair (°C)
Not applicable
Équipement de protection individuelle
Eyeshields, Gloves, type N95 (US)
Synthesis of Differently Substituted tacn-Based Ligands: Towards the Control of Solubility and Electronic and Steric Properties of Uranium Coordination Complexes.
Nizovtsev AV, et al.
European Journal of Inorganic Chemistry, 14, 2538-2548 (2013)