Documents
515515
Sigma-Aldrich
3,3-Dimethylcyclohexanone
97%
About This Item
Formule linéaire :
(CH3)2C6H8(=O)
Numéro CAS:
Poids moléculaire :
126.20
Numéro MDL:
Code UNSPSC :
12352100
Pureté
97%
Indice de réfraction
n20/D 1.449 (lit.)
Point d'ébullition
174-175 °C (lit.)
Densité
0.909 g/mL at 25 °C (lit.)
Chaîne SMILES 
CC1(C)CCCC(=O)C1
InChI
1S/C8H14O/c1-8(2)5-3-4-7(9)6-8/h3-6H2,1-2H3
Clé InChI
ZVJQBBYAVPAFLX-UHFFFAOYSA-N