515221
3-Amino-4-hydroxy-5-nitrobenzenesulfonic acid
97%
About This Item
Essai
97%
Pf
325 °C (dec.) (lit.)
Chaîne SMILES
Nc1cc(cc(c1O)[N+]([O-])=O)S(O)(=O)=O
InChI
1S/C6H6N2O6S/c7-4-1-3(15(12,13)14)2-5(6(4)9)8(10)11/h1-2,9H,7H2,(H,12,13,14)
Clé InChI
RHPXYZMDLOJTFF-UHFFFAOYSA-N
Mention d'avertissement
Danger
Mentions de danger
Classification des risques
Skin Corr. 1B
Code de la classe de stockage
8A - Combustible corrosive hazardous materials
Classe de danger pour l'eau (WGK)
WGK 3
Point d'éclair (°F)
Not applicable
Point d'éclair (°C)
Not applicable
Équipement de protection individuelle
Eyeshields, Faceshields, Gloves, type P3 (EN 143) respirator cartridges