Principaux documents
515167
Sigma-Aldrich
Octamethyl-1,4-dioxa-2,3,5,6-tetrasilacyclohexane
97%
About This Item
Formule linéaire :
[-Si(CH3)2OSi(CH3)2-]2
Numéro CAS:
Poids moléculaire :
264.62
Numéro MDL:
Code UNSPSC :
12352103
ID de substance PubChem :
Pureté
97%
Point d'ébullition
71-73 °C/10 mmHg (lit.)
Pf
44-45 °C (lit.)
Chaîne SMILES 
C[Si]1(C)O[Si](C)(C)[Si](C)(C)O[Si]1(C)C