Principaux documents
515132
Sigma-Aldrich
4-Fluoro-3-methylbenzaldehyde
97%
About This Item
Formule linéaire :
FC6H3(CH3)CHO
Numéro CAS:
Poids moléculaire :
138.14
Numéro MDL:
Code UNSPSC :
12352100
ID de substance PubChem :
Nomenclature NACRES :
NA.22
Essai
97%
Indice de réfraction
n20/D 1.522 (lit.)
pb
208 °C (lit.)
Densité
1.132 g/mL at 25 °C (lit.)
Groupe fonctionnel
aldehyde
fluoro
Chaîne SMILES 
Cc1cc(C=O)ccc1F
InChI
1S/C8H7FO/c1-6-4-7(5-10)2-3-8(6)9/h2-5H,1H3
Clé InChI
NRFKZFFVTGGEQF-UHFFFAOYSA-N
Code de la classe de stockage
10 - Combustible liquids
Classe de danger pour l'eau (WGK)
WGK 3
Point d'éclair (°F)
175.0 °F - closed cup
Point d'éclair (°C)
79.44 °C - closed cup
Équipement de protection individuelle
Eyeshields, Gloves, multi-purpose combination respirator cartridge (US)
Yaws CL.
Thermophysical Properties of Chemicals and Hydrocarbons, 550-550 (2014)