514217
4-(Octyloxy)aniline
98%
About This Item
Essai
98%
pb
336 °C (lit.)
Pf
35-39 °C (lit.)
Chaîne SMILES
CCCCCCCCOc1ccc(N)cc1
InChI
1S/C14H23NO/c1-2-3-4-5-6-7-12-16-14-10-8-13(15)9-11-14/h8-11H,2-7,12,15H2,1H3
Clé InChI
ACYGZCHBIGKPGR-UHFFFAOYSA-N
Mention d'avertissement
Warning
Mentions de danger
Conseils de prudence
Classification des risques
Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
Organes cibles
Respiratory system
Code de la classe de stockage
11 - Combustible Solids
Classe de danger pour l'eau (WGK)
WGK 3
Point d'éclair (°F)
230.0 °F - closed cup
Point d'éclair (°C)
110 °C - closed cup