Principaux documents
512958
Sigma-Aldrich
2-tert-Butylphenyl isocyanate
98%
About This Item
Formule linéaire :
(CH3)3CC6H4NCO
Numéro CAS:
Poids moléculaire :
175.23
Numéro MDL:
Code UNSPSC :
12352100
ID de substance PubChem :
Pureté
98%
Indice de réfraction
n20/D 1.525 (lit.)
Point d'ébullition
225 °C (lit.)
Densité
1.012 g/mL at 25 °C (lit.)
Chaîne SMILES 
CC(C)(C)c1ccccc1N=C=O
InChI
1S/C11H13NO/c1-11(2,3)9-6-4-5-7-10(9)12-8-13/h4-7H,1-3H3
Clé InChI
YQQNLONQWMLAQX-UHFFFAOYSA-N
Pictogrammes
Health hazardExclamation mark
Mention d'avertissement
Danger
Classification des risques
Acute Tox. 4 Dermal - Acute Tox. 4 Inhalation - Acute Tox. 4 Oral - Eye Irrit. 2 - Resp. Sens. 1 - Skin Irrit. 2 - Skin Sens. 1 - STOT SE 3
Organes cibles
Respiratory system
Code de la classe de stockage
10 - Combustible liquids
Classe de danger pour l'eau (WGK)
WGK 3
Point d'éclair (°F)
199.0 °F - closed cup
Point d'éclair (°C)
92.8 °C - closed cup