Principaux documents
511730
Sigma-Aldrich
2-Chloro-3-(hydroxymethylene)-1-cyclohexene-1-carboxaldehyde
98%
Synonyme(s) :
2-Chloro-1-formyl-3-(hydroxymethylene)-1-cyclohexene
About This Item
Formule empirique (notation de Hill) :
C8H9ClO2
Numéro CAS:
Poids moléculaire :
172.61
Code UNSPSC :
12171500
Essai
98%
Pf
113-116 °C (lit.)
Chaîne SMILES 
ClC1=C(C([H])=O)CCC/C1=C([H])/O
InChI
1S/C8H9ClO2/c9-8-6(4-10)2-1-3-7(8)5-11/h4-5,10H,1-3H2/b6-4-
Clé InChI
JWUQFQYYMGMPKE-XQRVVYSFSA-N