511617
6-Chloropurine
99%
27,00 €
About This Item
27,00 €
Produits recommandés
Niveau de qualité
Essai
99%
Pf
>300 °C (dec.) (lit.)
Groupe fonctionnel
chloro
Chaîne SMILES
Clc1ncnc2[nH]cnc12
InChI
1S/C5H3ClN4/c6-4-3-5(9-1-7-3)10-2-8-4/h1-2H,(H,7,8,9,10)
Clé InChI
ZKBQDFAWXLTYKS-UHFFFAOYSA-N
Description générale
Mention d'avertissement
Warning
Mentions de danger
Classification des risques
Acute Tox. 4 Oral
Code de la classe de stockage
11 - Combustible Solids
Classe de danger pour l'eau (WGK)
WGK 3
Point d'éclair (°F)
Not applicable
Point d'éclair (°C)
Not applicable