Principaux documents
511501
Sigma-Aldrich
Di-tert-butyl selenide
≥99.99%, electronic grade
About This Item
Formule linéaire :
Se(C(CH3)3)2
Numéro CAS:
Poids moléculaire :
193.19
Numéro MDL:
Code UNSPSC :
12352300
ID de substance PubChem :
Qualité
electronic grade
Pression de vapeur
16 mmHg ( 54 °C)
Essai
≥99.99%
Forme
liquid
pb
123 °C (lit.)
Densité
1.048 g/mL at 25 °C (lit.)
Chaîne SMILES 
CC(C)(C)[Se]C(C)(C)C