Principaux documents
511234
Sigma-Aldrich
Cyclopentadienyltungsten(II) tricarbonyl hydride
98%
Synonyme(s) :
Tricarbonyl(cyclopentadienyl)hydridotungsten(II)
About This Item
Formule empirique (notation de Hill):
C8H6O3W
Numéro CAS:
Poids moléculaire :
333.97
Code UNSPSC :
12352300
ID de substance PubChem :
Essai
98%
Pertinence de la réaction
core: tungsten
reagent type: catalyst
Température de stockage
2-8°C
Chaîne SMILES 
[WH].[C-]#[O+].[C-]#[O+].[C-]#[O+].[CH]1[CH][CH][CH][CH]1
InChI
1S/C5H5.3CO.W.H/c1-2-4-5-3-1;3*1-2;;/h1-5H;;;;;
Clé InChI
FYSFWBGCVRRUIX-UHFFFAOYSA-N
Pictogrammes
Flame
Mention d'avertissement
Danger
Mentions de danger
Conseils de prudence
Classification des risques
Flam. Sol. 1 - Water-react 3
Risques supp
Code de la classe de stockage
4.3 - Hazardous materials which set free flammable gases upon contact with water
Classe de danger pour l'eau (WGK)
WGK 3
Point d'éclair (°F)
170.0 °F - closed cup
Point d'éclair (°C)
76.67 °C - closed cup
Équipement de protection individuelle
Eyeshields, Gloves, type P3 (EN 143) respirator cartridges