Principaux documents
510769
Sigma-Aldrich
(+)-Disparlure
95%
Synonyme(s) :
(2S-cis)-2-Decyl-3-(5-methylhexyl)oxirane
About This Item
Formule empirique (notation de Hill):
C19H38O
Numéro CAS:
Poids moléculaire :
282.50
Numéro CE :
Numéro MDL:
Code UNSPSC :
12352000
Essai
95%
Activité optique
[α]20/D +0.8°, c = 1 in chloroform
Indice de réfraction
n20/D 1.445 (lit.)
pb
146-148 °C/0.25 mmHg (lit.)
Densité
0.828 g/mL at 25 °C (lit.)
Chaîne SMILES 
CCCCCCCCCC[C@@H]1O[C@@H]1CCCCC(C)C