Principaux documents
499552
Sigma-Aldrich
Zinc preparation
5 g/dL Zn+2 in THF, highly reactive Rieke®metal
Synonyme(s) :
Zn
100 ML
695,00 €
695,00 €
Veuillez contacter notre Service Clients pour connaître la disponibilité de ce produit.
Devis pour commande en gros
Changer de vue
100 ML
695,00 €
About This Item
Formule linéaire :
Zn
Numéro CAS:
Poids moléculaire :
65.39
Numéro MDL:
Code UNSPSC :
12161600
ID de substance PubChem :
Nomenclature NACRES :
NA.22
695,00 €
Veuillez contacter notre Service Clients pour connaître la disponibilité de ce produit.
Devis pour commande en gros
Niveau de qualité
Pertinence de la réaction
core: zinc
reagent type: catalyst
Concentration
5 g/dL Zn+2 in THF
Densité
0.949 g/mL at 25 °C
Température de stockage
2-8°C
Chaîne SMILES 
[Zn]
InChI
1S/Zn
Clé InChI
HCHKCACWOHOZIP-UHFFFAOYSA-N
Application
Rieke® Zinc metal can be used to reduce common organic functional groups such as aromatic nitro, conjugated aldehydes, arylacetylenes, and phenylpropiolates.[1]
Informations légales
Product of Rieke Metals, Inc.
Rieke is a registered trademark of Rieke Metals, Inc.
Rieke is a registered trademark of Rieke Metals, Inc.
Mention d'avertissement
Danger
Classification des risques
Acute Tox. 4 Oral - Aquatic Chronic 2 - Carc. 2 - Eye Irrit. 2 - Flam. Liq. 2 - STOT SE 3
Organes cibles
Central nervous system, Respiratory system
Risques supp
Code de la classe de stockage
3 - Flammable liquids
Classe de danger pour l'eau (WGK)
WGK 2
Point d'éclair (°F)
1.0 °F - closed cup
Point d'éclair (°C)
-17.22 °C - closed cup
Équipement de protection individuelle
Eyeshields, Faceshields, Gloves, type ABEK (EN14387) respirator filter
Listes réglementaires
Les listes réglementaires sont principalement fournies pour les produits chimiques. Seules des informations limitées peuvent être fournies ici pour les produits non chimiques. L'absence d'indication signifie qu'aucun des composants n'est répertorié. Il incombe à l'utilisateur de s'assurer de l'utilisation sûre et légale du produit.
EU REACH Annex XVII (Restriction List)
CAS No.
Faites votre choix parmi les versions les plus récentes :
Rieke zinc as a reducing agent for common organic functional groups
Kroemer J, et al.
Tetrahedron Letters, 47(36), 6339-6341 (2006)
M E Kuyumcu et al.
European review for medical and pharmacological sciences, 17(11), 1467-1471 (2013-06-19)
Zinc is one of the most important elements for human body. Zinc deficiency can occur in any age, if it is seen in elderly its clinical results can be more harmful due to already diminished functions. Some studies showed zinc
A viewpoint about the treatment of Wilson's disease.
Abdul Qayyum Rana et al.
The Canadian journal of neurological sciences. Le journal canadien des sciences neurologiques, 40(4), 612-614 (2013-06-22)
Nalini Pandey et al.
Indian journal of experimental biology, 51(7), 548-555 (2013-08-01)
Black gram plants subjected to varying levels of Zn supply (0.01 to 10 microM Zn) showed optimum growth and dry matter yield in plants receiving 1 microM Zn. The dry matter yield of plants decreased in plants receiving 0.01 and
W Reainthippayasakul et al.
Journal of nanoscience and nanotechnology, 13(5), 3617-3621 (2013-07-19)
Conjugated meso-alkynyl 5,15-dimesitylporphyrin metal complexes have been synthesized by Sonogashira coupling reaction in good yields. Alkynyl groups were chosen as a link at the meso positions in order to extend the pi-conjugated length of porphyrin rings. These synthesized porphyrin derivatives
Articles
Metal-enhanced organic synthesis via organometallic intermediates is a widely used preparative route for thousands of organic compounds.