Documents
498769
Sigma-Aldrich
Hexylzinc bromide solution
0.5 M in THF
About This Item
Formule linéaire :
CH3(CH2)5ZnBr
Numéro CAS:
Poids moléculaire :
230.46
Numéro MDL:
Code UNSPSC :
12352103
ID de substance PubChem :
Nomenclature NACRES :
NA.22
Concentration
0.5 M in THF
Densité
0.965 g/mL at 25 °C
Température de stockage
2-8°C
Chaîne SMILES 
CCCCCC[Zn]Br
InChI
1S/C6H13.BrH.Zn/c1-3-5-6-4-2;;/h1,3-6H2,2H3;1H;/q;;+1/p-1
Clé InChI
BASZJSJSZGTZPN-UHFFFAOYSA-M
Informations légales
Product of Rieke Metals, Inc.
Rieke is a registered trademark of Rieke Metals, Inc.
Pictogrammes
FlameHealth hazardExclamation mark
Mention d'avertissement
Danger
Classification des risques
Acute Tox. 4 Oral - Carc. 2 - Eye Irrit. 2 - Flam. Liq. 2 - STOT SE 3 - Water-react 2
Organes cibles
Central nervous system, Respiratory system
Risques supp
Code de la classe de stockage
4.3 - Hazardous materials which set free flammable gases upon contact with water
Classe de danger pour l'eau (WGK)
WGK 3
Point d'éclair (°F)
1.4 °F - closed cup
Point d'éclair (°C)
-17 °C - closed cup