Documents
496111
Sigma-Aldrich
3-Butyn-1-yl chloroformate
98%
About This Item
Formule linéaire :
ClCO2CH2CH2C≡CH
Numéro CAS:
Poids moléculaire :
132.55
Numéro MDL:
Code UNSPSC :
12352100
ID de substance PubChem :
Pression de vapeur
1.78 psi ( 20 °C)
Pureté
98%
Capacité de réaction
reaction type: click chemistry
Indice de réfraction
n20/D 1.443 (lit.)
Point d'ébullition
149 °C (lit.)
Densité
1.166 g/mL at 25 °C (lit.)
Chaîne SMILES 
ClC(=O)OCCC#C
InChI
1S/C5H5ClO2/c1-2-3-4-8-5(6)7/h1H,3-4H2
Clé InChI
SFGWUXNQJVLABT-UHFFFAOYSA-N
Pictogrammes
Skull and crossbonesCorrosion
Mention d'avertissement
Danger
Mentions de danger
Classification des risques
Acute Tox. 3 Oral - Eye Dam. 1 - Skin Corr. 1B
Code de la classe de stockage
6.1A - Combustible acute toxic Cat. 1 and 2 / very toxic hazardous materials
Classe de danger pour l'eau (WGK)
WGK 3
Point d'éclair (°F)
Not applicable
Point d'éclair (°C)
Not applicable
Équipement de protection individuelle
Faceshields, Gloves, Goggles, type ABEK (EN14387) respirator filter