Principaux documents
495883
Sigma-Aldrich
1,1′-Bicyclopentene
97%
About This Item
Formule empirique (notation de Hill):
C10H14
Numéro CAS:
Poids moléculaire :
134.22
Numéro MDL:
Code UNSPSC :
12352100
ID de substance PubChem :
Pureté
97%
Indice de réfraction
n20/D 1.528 (lit.)
Point d'ébullition
67 °C/11 mmHg (lit.)
Densité
0.923 g/mL at 25 °C (lit.)
Chaîne SMILES 
C1CC=C(C1)C2=CCCC2
Classe de danger pour l'eau (WGK)
WGK 3
Point d'éclair (°F)
169.0 °F - closed cup
Point d'éclair (°C)
76.11 °C - closed cup