Principaux documents
495611
Sigma-Aldrich
Ethyl 6-isocyanatohexanoate
98%
2 G
88,90 €
88,90 €
Veuillez contacter notre Service Clients pour connaître la disponibilité de ce produit.
Devis pour commande en gros
Changer de vue
2 G
88,90 €
About This Item
Formule linéaire :
OCN(CH2)5CO2C2H5
Numéro CAS:
Poids moléculaire :
185.22
Numéro MDL:
Code UNSPSC :
12352100
ID de substance PubChem :
Nomenclature NACRES :
NA.22
88,90 €
Veuillez contacter notre Service Clients pour connaître la disponibilité de ce produit.
Devis pour commande en gros
Niveau de qualité
Essai
98%
Indice de réfraction
n20/D 1.439 (lit.)
pb
253 °C (lit.)
Densité
1.032 g/mL at 25 °C (lit.)
Groupe fonctionnel
amine
ester
isocyanate
Température de stockage
2-8°C
Chaîne SMILES 
CCOC(=O)CCCCCN=C=O
InChI
1S/C9H15NO3/c1-2-13-9(12)6-4-3-5-7-10-8-11/h2-7H2,1H3
Clé InChI
ZCLBSYCOBSMTMV-UHFFFAOYSA-N
Description générale
Ethyl 6-isocyanatohexanoate can be synthesized by reacting ethyl 6-aminohexanoate hydrochloride with phosgene.[1] Its enthalpy of vaporization at boiling point has been evaluated.[2]
Application
Ethyl 6-isocyanatohexanoate may be used in the synthesis of 1-(5-ethoxycarbonylpentylcarbamoyl)-5-fluorouracil.[1]
Pictogrammes
Health hazardExclamation mark
Mention d'avertissement
Danger
Classification des risques
Acute Tox. 4 Dermal - Acute Tox. 4 Inhalation - Acute Tox. 4 Oral - Eye Irrit. 2 - Resp. Sens. 1 - Skin Sens. 1
Code de la classe de stockage
10 - Combustible liquids
Classe de danger pour l'eau (WGK)
WGK 3
Point d'éclair (°F)
Not applicable
Point d'éclair (°C)
Not applicable
Équipement de protection individuelle
Eyeshields, Faceshields, Gloves, type ABEK (EN14387) respirator filter
Yaws CL.
Thermophysical Properties of Chemicals and Hydrocarbons, 570-570 (2014)
5-Fluorouracil derivatives. XI. Synthesis of 1-hexylcarbamoyl-5-fluorouracil metabolites.
Ozaki S, et al.
Chemical & Pharmaceutical Bulletin, 34(2), 893-896 (1986)