Principaux documents
494542
Sigma-Aldrich
α-Cyclodextrin, sulfated sodium salt hydrate
Synonyme(s) :
α-Cyclodextrin hydrate sulfate sodium salt, alpha-cyclodextrin hydrate sulfate sodium
5 G
213,00 €
213,00 €
Veuillez contacter notre Service Clients pour connaître la disponibilité de ce produit.
Devis pour commande en gros
Changer de vue
5 G
213,00 €
About This Item
Numéro CAS:
Numéro MDL:
Code UNSPSC :
12352201
Nomenclature NACRES :
NA.22
213,00 €
Veuillez contacter notre Service Clients pour connaître la disponibilité de ce produit.
Devis pour commande en gros
Activité optique
[α]23/D +78°, c = 1 in H2O
Niveau de qualité
Pf
190 °C (dec.) (lit.)
Chaîne SMILES 
[Na+].[Na+].[Na+].[Na+].[Na+].[Na+].[Na+].[Na+].[Na+].[S](=O)(=O)([O-])O[C@@H]1[C@@H]2O[C@H]3[C@@H](O[C@@H](O[C@H]4[C@@H](O[C@@H](O[C@H]5[C@@H](O[C@@H](O[C@H]6[C@@H](O[C@@H](O[C@H]7[C@@H](O[C@@H](O[C@@H]([C@@H](O2)CO)[C@H]1O[S](=O)(=O)[O-])[C@H]([C@@H]7O)
Clé InChI
BXIKECRJPOGMAH-RQHIBQQSSA-E
Description générale
α-Cyclodextrin, sulfated sodium salt hydrate is a modified version of α-cyclodextrin, and is commonly used in the pharmaceutical industry to improve the solubility and bioavailability of poorly soluble drugs.
Application
α-Cyclodextrin, sulfated sodium salt hydrate can be used as a host molecule in the formation of inclusion complexes with the azo dye Methyl Yellow. It also enhance the stability of the hydrazone tautomer of Methyl Yellow in acidic medium.
Code de la classe de stockage
11 - Combustible Solids
Classe de danger pour l'eau (WGK)
WGK 3
Point d'éclair (°F)
Not applicable
Point d'éclair (°C)
Not applicable