Documents
493589
Sigma-Aldrich
Tris(cyclopentadienyl)neodymium(III)
99.9%
About This Item
Formule linéaire :
Nd(C5H5)3
Numéro CAS:
Poids moléculaire :
339.52
Numéro CE :
Numéro MDL:
Code UNSPSC :
12352300
Pureté
99.9%
Point d'ébullition
220 °C/0.01 mmHg (lit.)
Pf
~235 °C (lit.)
Chaîne SMILES 
[Nd].[CH]1[CH][CH][CH][CH]1.[CH]2[CH][CH][CH][CH]2.[CH]3[CH][CH][CH][CH]3
Pictogrammes
Flame
Mention d'avertissement
Danger
Mentions de danger
Conseils de prudence
Classification des risques
Flam. Sol. 2 - Water-react 2
Risques supp
Code de la classe de stockage
4.3 - Hazardous materials which set free flammable gases upon contact with water
Classe de danger pour l'eau (WGK)
WGK 3
Point d'éclair (°F)
168.1 °F - closed cup
Point d'éclair (°C)
75.6 °C - closed cup
Équipement de protection individuelle
Eyeshields, Gloves, type P3 (EN 143) respirator cartridges