Principaux documents
49350
Sigma-Aldrich
Tetrabutylammonium glutaconaldehyde enolate hydrate
≥97.0% (T)
Synonyme(s) :
2-Pentenedial tetrabutylammonium salt, 5-Hydroxy-2,4-pentadienal tetrabutylammonium salt, Glutaconaldehyde tetrabutylammonium salt
About This Item
Formule linéaire :
[CH3CH2CH2CH2)4N(OCH=CHCH=CHCHO) · xH2O
Poids moléculaire :
339.56 (anhydrous basis)
Numéro MDL:
Code UNSPSC :
12352114
ID de substance PubChem :
Nomenclature NACRES :
NA.22
Essai
≥97.0% (T)
Pf
107-110 °C
Chaîne SMILES 
O.[O-]\C=C\C=C\C=O.CCCC[N+](CCCC)(CCCC)CCCC
InChI
1S/C16H36N.C5H6O2.H2O/c1-5-9-13-17(14-10-6-2,15-11-7-3)16-12-8-4;6-4-2-1-3-5-7;/h5-16H2,1-4H3;1-6H;1H2/q+1;;/p-1/b;3-1+,4-2+;
Clé InChI
PVRWOPYOUJDSKI-PXBPUWEMSA-M
Autres remarques
The glutaconaldehyde anion serves as an interesting intermediate for the synthesis of various heterocyclic compounds[1]
Code de la classe de stockage
11 - Combustible Solids
Classe de danger pour l'eau (WGK)
WGK 3
Point d'éclair (°F)
Not applicable
Point d'éclair (°C)
Not applicable
Équipement de protection individuelle
Eyeshields, Gloves, type N95 (US)
J. Becher
Synthesis, 589-589 (1980)