Documents
49317
Sigma-Aldrich
Tris[4-(3,3,4,4,5,5,6,6,7,7,8,8,8-tridecafluorooctyl)phenyl]phosphine
>90.0%
Synonyme(s) :
Tris(4-(1H,1H,2H,2H-perfluorooctyl)phenyl)phosphine
About This Item
Formule empirique (notation de Hill):
C42H24F39P
Numéro CAS:
Poids moléculaire :
1300.55
Numéro MDL:
Code UNSPSC :
12352200
ID de substance PubChem :
Nomenclature NACRES :
NA.22
Pureté
>90.0%
Forme
solid
Capacité de réaction
reaction type: Buchwald-Hartwig Cross Coupling Reaction
reaction type: Heck Reaction
reaction type: Hiyama Coupling
reaction type: Negishi Coupling
reaction type: Sonogashira Coupling
reaction type: Stille Coupling
reaction type: Suzuki-Miyaura Coupling
Pertinence de la réaction
reagent type: ligand
reaction type: Fluorous synthesis
Pf
66-70 °C
Groupe fonctionnel
phosphine
Chaîne SMILES 
FC(F)(F)C(F)(F)C(F)(F)C(F)(F)C(F)(F)C(F)(F)CCc1ccc(cc1)P(c2ccc(CCC(F)(F)C(F)(F)C(F)(F)C(F)(F)C(F)(F)C(F)(F)F)cc2)c3ccc(CCC(F)(F)C(F)(F)C(F)(F)C(F)(F)C(F)(F)C(F)(F)F)cc3
InChI
1S/C42H24F39P/c43-25(44,28(49,50)31(55,56)34(61,62)37(67,68)40(73,74)75)16-13-19-1-7-22(8-2-19)82(23-9-3-20(4-10-23)14-17-26(45,46)29(51,52)32(57,58)35(63,64)38(69,70)41(76,77)78)24-11-5-21(6-12-24)15-18-27(47,48)30(53,54)33(59,60)36(65,66)39(71,72)42(79,80)81/h1-12H,13-18H2
Clé InChI
FQHAQDHIVUWHLC-UHFFFAOYSA-N
Informations légales
Product of Fluorous Technologies, Inc. Use of this compound may be protected by U.S. patents 6,156,896; 5,859,247; 5,777,121 and 6,673,539.
Pictogrammes
Exclamation mark
Mention d'avertissement
Warning
Mentions de danger
Classification des risques
Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
Organes cibles
Respiratory system
Code de la classe de stockage
11 - Combustible Solids
Classe de danger pour l'eau (WGK)
WGK 3
Point d'éclair (°F)
Not applicable
Point d'éclair (°C)
Not applicable