492744
4-Bromobenzaldehyde dimethyl acetal
98%
About This Item
Produits recommandés
Essai
98%
Indice de réfraction
n20/D 1.532 (lit.)
pb
254 °C (lit.)
Densité
1.383 g/mL at 25 °C (lit.)
Groupe fonctionnel
acetal
bromo
ether
Chaîne SMILES
COC(OC)c1ccc(Br)cc1
InChI
1S/C9H11BrO2/c1-11-9(12-2)7-3-5-8(10)6-4-7/h3-6,9H,1-2H3
Clé InChI
TWFNGPDYMFEHOB-UHFFFAOYSA-N
Description générale
Application
Mention d'avertissement
Warning
Mentions de danger
Conseils de prudence
Classification des risques
Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
Organes cibles
Respiratory system
Code de la classe de stockage
10 - Combustible liquids
Classe de danger pour l'eau (WGK)
WGK 3
Point d'éclair (°F)
235.4 °F - closed cup
Point d'éclair (°C)
113 °C - closed cup
Équipement de protection individuelle
Eyeshields, Gloves, type ABEK (EN14387) respirator filter