Principaux documents
491926
Sigma-Aldrich
Benzyl alcohol-α-13C-α,α-d2
99 atom % 13C, 98 atom % D
Synonyme(s) :
Benzenemethan-d2-ol-13C
500 MG
489,00 €
489,00 €
Veuillez contacter notre Service Clients pour connaître la disponibilité de ce produit.
Demander des informations complémentaires
Changer de vue
500 MG
489,00 €
About This Item
Formule linéaire :
C6H513CD2OH
Numéro CAS:
Poids moléculaire :
110.15
Numéro MDL:
Code UNSPSC :
12352101
ID de substance PubChem :
Nomenclature NACRES :
NA.12
489,00 €
Veuillez contacter notre Service Clients pour connaître la disponibilité de ce produit.
Demander des informations complémentaires
Pureté isotopique
99 atom % 13C
98 atom % D
Niveau de qualité
Indice de réfraction
n20/D 1.54 (lit.)
pb
203-205 °C (lit.)
Pf
-16--13 °C (lit.)
Densité
1.074 g/mL at 25 °C
Changement de masse
M+3
Chaîne SMILES 
[2H][13C]([2H])(O)c1ccccc1
InChI
1S/C7H8O/c8-6-7-4-2-1-3-5-7/h1-5,8H,6H2/i6+1D2
Clé InChI
WVDDGKGOMKODPV-OCAPALNOSA-N
Conditionnement
This product may be available from bulk stock and can be packaged on demand. For information on pricing, availability and packaging, please contact Stable Isotopes Customer Service.
Pictogrammes
Exclamation mark
Mention d'avertissement
Warning
Mentions de danger
Classification des risques
Acute Tox. 4 Inhalation - Acute Tox. 4 Oral - Eye Irrit. 2
Code de la classe de stockage
10 - Combustible liquids
Classe de danger pour l'eau (WGK)
WGK 1
Point d'éclair (°F)
204.8 °F - closed cup
Point d'éclair (°C)
96.00 °C - closed cup