Principaux documents
491691
Sigma-Aldrich
Acetyl-1-13C bromide
99 atom % 13C
1 G
273,00 €
273,00 €
Veuillez contacter notre Service Clients pour connaître la disponibilité de ce produit.
Demander des informations complémentaires
Changer de vue
1 G
273,00 €
About This Item
Formule linéaire :
CH313COBr
Numéro CAS:
Poids moléculaire :
123.94
Numéro MDL:
Code UNSPSC :
12352101
ID de substance PubChem :
Nomenclature NACRES :
NA.12
273,00 €
Veuillez contacter notre Service Clients pour connaître la disponibilité de ce produit.
Demander des informations complémentaires
Pureté isotopique
99 atom % 13C
Niveau de qualité
Essai
98% (CP)
Indice de réfraction
n20/D 1.45 (lit.)
pb
75-77 °C (lit.)
Pf
−96 °C (lit.)
Densité
1.677 g/mL at 25 °C
Changement de masse
M+1
Chaîne SMILES 
C[13C](Br)=O
InChI
1S/C2H3BrO/c1-2(3)4/h1H3/i2+1
Clé InChI
FXXACINHVKSMDR-VQEHIDDOSA-N
Catégories apparentées
Conditionnement
This product may be available from bulk stock and can be packaged on demand. For information on pricing, availability and packaging, please contact Stable Isotopes Customer Service.
Pictogrammes
Corrosion
Mention d'avertissement
Danger
Mentions de danger
Classification des risques
Eye Dam. 1 - Met. Corr. 1 - Skin Corr. 1B
Risques supp
Code de la classe de stockage
8A - Combustible corrosive hazardous materials
Classe de danger pour l'eau (WGK)
WGK 3
Point d'éclair (°F)
230.0 °F - closed cup
Point d'éclair (°C)
110 °C - closed cup