Documents
491357
Sigma-Aldrich
2-Bromopropane-2-d1
98 atom % D
Synonyme(s) :
Isopropyl-2-d1 bromide
About This Item
Formule linéaire :
(CH3)2CDBr
Numéro CAS:
Poids moléculaire :
124.00
Numéro MDL:
Code UNSPSC :
12352202
ID de substance PubChem :
Pureté isotopique
98 atom % D
Niveau de qualité
Pureté
99% (CP)
Indice de réfraction
n20/D 1.4252 (lit.)
Point d'ébullition
59 °C (lit.)
Pf
−89 °C (lit.)
Densité
1.321 g/mL at 25 °C
Changement de masse
M+1
Chaîne SMILES 
[2H]C(C)(C)Br
InChI
1S/C3H7Br/c1-3(2)4/h3H,1-2H3/i3D
Clé InChI
NAMYKGVDVNBCFQ-WFVSFCRTSA-N
Catégories apparentées
Conditionnement
This product may be available from bulk stock and can be packaged on demand. For information on pricing, availability and packaging, please contact Stable Isotopes Customer Service.
Pictogrammes
FlameHealth hazard
Mention d'avertissement
Danger
Mentions de danger
Classification des risques
Flam. Liq. 2 - Repr. 1A - STOT RE 2 Inhalation
Risques supp
Code de la classe de stockage
3 - Flammable liquids
Classe de danger pour l'eau (WGK)
WGK 1
Point d'éclair (°F)
66.2 °F - closed cup
Point d'éclair (°C)
19.00 °C - closed cup