Principaux documents
491330
Sigma-Aldrich
Taurine-15N
98 atom % 15N, 98% (CP)
Synonyme(s) :
2-Amino-15N-ethanesulfonic acid
About This Item
Formule linéaire :
H215NCH2CH2SO3H
Numéro CAS:
Poids moléculaire :
126.14
Numéro MDL:
Code UNSPSC :
12352202
ID de substance PubChem :
Note: This product can be packaged on demand. For information on pricing, availability and packaging of custom sizes, please contact Stable Isotopes Customer Service
Pureté isotopique
98 atom % 15N
Essai
98% (CP)
Forme
solid
Technique(s)
bio NMR: suitable
mass spectrometry (MS): suitable
Changement de masse
M+1
Chaîne SMILES 
[15NH2]CCS(O)(=O)=O
InChI
1S/C2H7NO3S/c3-1-2-7(4,5)6/h1-3H2,(H,4,5,6)/i3+1
Clé InChI
XOAAWQZATWQOTB-LBPDFUHNSA-N
Catégories apparentées
Conditionnement
This product may be available from bulk stock and can be packaged on demand. For information on pricing, availability and packaging, please contact Stable Isotopes Customer Service.
Code de la classe de stockage
11 - Combustible Solids
Classe de danger pour l'eau (WGK)
WGK 2
Point d'éclair (°F)
Not applicable
Point d'éclair (°C)
Not applicable