Principaux documents
490369
Sigma-Aldrich
Nitrobenzene-13C6
99 atom % 13C
500 MG
1 610,00 €
1 610,00 €
Veuillez contacter notre Service Clients pour connaître la disponibilité de ce produit.
Demander des informations complémentaires
Changer de vue
500 MG
1 610,00 €
About This Item
Formule linéaire :
13C6H5NO2
Numéro CAS:
Poids moléculaire :
129.07
Numéro MDL:
Code UNSPSC :
12352101
ID de substance PubChem :
Nomenclature NACRES :
NA.12
1 610,00 €
Veuillez contacter notre Service Clients pour connaître la disponibilité de ce produit.
Demander des informations complémentaires
Pureté isotopique
99 atom % 13C
Essai
99% (CP)
Indice de réfraction
n20/D 1.553 (lit.)
pb
210-211 °C (lit.)
Densité
1.253 g/mL at 25 °C
Changement de masse
M+6
Chaîne SMILES 
[O-][N+](=O)[13c]1[13cH][13cH][13cH][13cH][13cH]1
InChI
1S/C6H5NO2/c8-7(9)6-4-2-1-3-5-6/h1-5H/i1+1,2+1,3+1,4+1,5+1,6+1
Clé InChI
LQNUZADURLCDLV-IDEBNGHGSA-N
Catégories apparentées
Conditionnement
This product may be available from bulk stock and can be packaged on demand. For information on pricing, availability and packaging, please contact Stable Isotopes Customer Service.
Pictogrammes
Skull and crossbonesHealth hazard
Mention d'avertissement
Danger
Classification des risques
Acute Tox. 3 Dermal - Acute Tox. 3 Inhalation - Acute Tox. 3 Oral - Aquatic Chronic 3 - Carc. 2 - Repr. 1B - STOT RE 1 Inhalation
Organes cibles
Blood
Code de la classe de stockage
6.1A - Combustible acute toxic Cat. 1 and 2 / very toxic hazardous materials
Classe de danger pour l'eau (WGK)
WGK 3
Point d'éclair (°F)
190.4 °F - closed cup
Point d'éclair (°C)
88 °C - closed cup
Listes réglementaires
Les listes réglementaires sont principalement fournies pour les produits chimiques. Seules des informations limitées peuvent être fournies ici pour les produits non chimiques. L'absence d'indication signifie qu'aucun des composants n'est répertorié. Il incombe à l'utilisateur de s'assurer de l'utilisation sûre et légale du produit.
EU REACH SVHC Candidate List
CAS No.
EU REACH Annex XVII (Restriction List)
CAS No.
Faites votre choix parmi les versions les plus récentes :