Principaux documents
487449
Sigma-Aldrich
2-Propylphenyl isocyanate
98%
About This Item
Formule linéaire :
CH3CH2CH2C6H4NCO
Numéro CAS:
Poids moléculaire :
161.20
Numéro MDL:
Code UNSPSC :
12352100
ID de substance PubChem :
Essai
98%
Indice de réfraction
n20/D 1.522 (lit.)
pb
50 °C/0.1 mmHg (lit.)
Densité
1.01 g/mL at 25 °C (lit.)
Chaîne SMILES 
CCCc1ccccc1N=C=O
InChI
1S/C10H11NO/c1-2-5-9-6-3-4-7-10(9)11-8-12/h3-4,6-7H,2,5H2,1H3
Clé InChI
NSGTVMQTRFUUSL-UHFFFAOYSA-N
Description générale
2-Propylphenyl isocyanate, also known as 1-isocyanato-2-propylbenzene, is an organic building block containing an isocyanate group. Its enthalpy of vaporization at boiling point has been reported.
Pictogrammes
Health hazardExclamation mark
Mention d'avertissement
Danger
Classification des risques
Acute Tox. 4 Dermal - Acute Tox. 4 Inhalation - Acute Tox. 4 Oral - Eye Irrit. 2 - Resp. Sens. 1 - Skin Irrit. 2 - Skin Sens. 1 - STOT SE 3
Organes cibles
Respiratory system
Code de la classe de stockage
10 - Combustible liquids
Classe de danger pour l'eau (WGK)
WGK 3
Point d'éclair (°F)
185.0 °F - closed cup
Point d'éclair (°C)
85 °C - closed cup
Équipement de protection individuelle
Eyeshields, Faceshields, Gloves, type ABEK (EN14387) respirator filter
Yaws CL.
Thermophysical Properties of Chemicals and Hydrocarbons, 578-578 (2014)