Principaux documents
487066
Sigma-Aldrich
Thymine-d4 (methyl-d3,6-d1)
98 atom % D, ≥99% (CP)
Synonyme(s) :
Thymine-methyl-d3-6-d
1 G
773,00 €
773,00 €
Veuillez contacter notre Service Clients pour connaître la disponibilité de ce produit.
Demander des informations complémentaires
Changer de vue
1 G
773,00 €
About This Item
Formule empirique (notation de Hill) :
C5D4H2N2O2
Numéro CAS:
Poids moléculaire :
130.14
Numéro MDL:
Code UNSPSC :
12142200
ID de substance PubChem :
Nomenclature NACRES :
NA.12
773,00 €
Veuillez contacter notre Service Clients pour connaître la disponibilité de ce produit.
Demander des informations complémentaires
Pureté isotopique
98 atom % D
Essai
≥99% (CP)
Forme
solid
Pf
325-327 °C (lit.)
Changement de masse
M+4
Chaîne SMILES 
[2H]C1=C(C(=O)NC(=O)N1)C([2H])([2H])[2H]
InChI
1S/C5H6N2O2/c1-3-2-6-5(9)7-4(3)8/h2H,1H3,(H2,6,7,8,9)/i1D3,2D
Clé InChI
RWQNBRDOKXIBIV-MZCSYVLQSA-N
Conditionnement
This product may be available from bulk stock and can be packaged on demand. For information on pricing, availability and packaging, please contact Stable Isotopes Customer Service.
Code de la classe de stockage
11 - Combustible Solids
Classe de danger pour l'eau (WGK)
WGK 2
Point d'éclair (°F)
Not applicable
Point d'éclair (°C)
Not applicable