Documents
486469
Sigma-Aldrich
Carbonyl-13C sulfide
<5 atom % 18O, 99 atom % 13C
Synonyme(s) :
Carbon-13C oxysulfide
About This Item
Formule linéaire :
13COS
Numéro CAS:
Poids moléculaire :
61.07
Numéro MDL:
Code UNSPSC :
12352119
ID de substance PubChem :
Nomenclature NACRES :
NA.12
Densité de vapeur
2.1 (20 °C, vs air)
Pression de vapeur
9034 mmHg ( 21 °C)
Pureté isotopique
99 atom % 13C
<5 atom % 18O
Point d'ébullition
−50 °C (lit.)
Pf
−138 °C (lit.)
Changement de masse
M+1
Chaîne SMILES 
O=[13C]=S
InChI
1S/COS/c2-1-3/i1+1
Clé InChI
JJWKPURADFRFRB-OUBTZVSYSA-N
Catégories apparentées
Conditionnement
250 mL quantity is packaged in a 25 mL Sure/Pac cylinder with stainless steel 1/4" male NPT valve.
All gas volumes are quoted at Standard Temperature and Pressure (STP) and not at Normal Temperature and Pressure (NTP). One STP Liter is 7.7% more gas than one NTP Liter.
This product may be available from bulk stock and can be packaged on demand. For information on pricing, availability and packaging, please contact Stable Isotopes Customer Service.
Produits recommandés
Stainless steel hose adapter Z146838 or stainless steel body mini gas regulator Z513547 is recommended.
PTFE sealing washers GCA inlet size 180 Z146994
PTFE sealing washers CGA inlet size 110 Z146986
Informations légales
Sure/Pac is a trademark of Sigma-Aldrich Co. LLC
Raccord cannelé
Réf. du produit
Description
Tarif
Régulateur
Réf. du produit
Description
Tarif
Pictogrammes
Gas cylinderSkull and crossbones
Mention d'avertissement
Danger
Mentions de danger
Classification des risques
Acute Tox. 3 Inhalation - Eye Irrit. 2 - Press. Gas Liquefied gas - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
Code de la classe de stockage
2A - Gases
Classe de danger pour l'eau (WGK)
WGK 3
Point d'éclair (°F)
Not applicable
Point d'éclair (°C)
Not applicable