Documents
485276
Sigma-Aldrich
Tris(2-methoxyphenyl)bismuthine
Synonyme(s) :
Tris(2-methoxyphenyl)bismuth
About This Item
Formule linéaire :
(CH3OC6H4)3Bi
Numéro CAS:
Poids moléculaire :
530.37
Numéro MDL:
Code UNSPSC :
12352300
ID de substance PubChem :
Pureté
≥95% (HPLC)
Forme
solid
Composition
Bi, 37.4-41.4% EDTA titration
Pertinence de la réaction
core: bismuth
Pf
162-165 °C (lit.)
Chaîne SMILES 
COc1ccccc1[Bi](c2ccccc2OC)c3ccccc3OC
InChI
1S/3C7H7O.Bi/c3*1-8-7-5-3-2-4-6-7;/h3*2-5H,1H3;
Clé InChI
VFWRGMGLLNCHIA-UHFFFAOYSA-N
Code de la classe de stockage
13 - Non Combustible Solids
Classe de danger pour l'eau (WGK)
WGK 3
Point d'éclair (°F)
Not applicable
Point d'éclair (°C)
Not applicable