Principaux documents
484644
Sigma-Aldrich
2-Octyne
97%
About This Item
Formule linéaire :
CH3C≡C(CH2)4CH3
Numéro CAS:
Poids moléculaire :
110.20
Beilstein:
1697689
Numéro CE :
Numéro MDL:
Code UNSPSC :
12352100
ID de substance PubChem :
Essai
97%
Indice de réfraction
n20/D 1.428 (lit.)
pb
137 °C (lit.)
Densité
0.759 g/mL at 25 °C (lit.)
Chaîne SMILES 
CCCCCC#CC
InChI
1S/C8H14/c1-3-5-7-8-6-4-2/h3,5,7-8H2,1-2H3
Clé InChI
QCQALVMFTWRCFI-UHFFFAOYSA-N
Pictogrammes
FlameExclamation mark
Mention d'avertissement
Danger
Mentions de danger
Classification des risques
Eye Irrit. 2 - Flam. Liq. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
Organes cibles
Respiratory system
Code de la classe de stockage
3 - Flammable liquids
Classe de danger pour l'eau (WGK)
WGK 3
Point d'éclair (°F)
64.4 °F - closed cup
Point d'éclair (°C)
18 °C - closed cup