484334
(1R,2R)-(−)-N-p-Tosyl-1,2-diphenylethylenediamine
98%
117,00 €
About This Item
117,00 €
Produits recommandés
Niveau de qualité
Essai
98%
Activité optique
[α]20/D −35°, c = 1 in chloroform
Caractéristiques du produit alternatif plus écologique
Catalysis
Learn more about the Principles of Green Chemistry.
sustainability
Greener Alternative Product
Pf
128-131 °C (lit.)
Groupe fonctionnel
amine
phenyl
Autre catégorie plus écologique
, Aligned
Chaîne SMILES
Cc1ccc(cc1)S(=O)(=O)N[C@@H]([C@H](N)c2ccccc2)c3ccccc3
InChI
1S/C21H22N2O2S/c1-16-12-14-19(15-13-16)26(24,25)23-21(18-10-6-3-7-11-18)20(22)17-8-4-2-5-9-17/h2-15,20-21,23H,22H2,1H3/t20-,21-/m1/s1
Clé InChI
UOPFIWYXBIHPIP-NHCUHLMSSA-N
Catégories apparentées
Description générale
Application
Metal-Brønsted Acid Cooperative Catalysis for Asymmetric Reductive Amination
Mention d'avertissement
Warning
Mentions de danger
Conseils de prudence
Classification des risques
Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
Organes cibles
Respiratory system
Code de la classe de stockage
11 - Combustible Solids
Classe de danger pour l'eau (WGK)
WGK 3
Point d'éclair (°F)
Not applicable
Point d'éclair (°C)
Not applicable