Principaux documents
482161
Sigma-Aldrich
Poly(dimethylsiloxane), hydroxy terminated
viscosity 3,500 cSt 
Synonyme(s) :
PDMS
250 ML
247,00 €
247,00 €
Veuillez contacter notre Service Clients pour connaître la disponibilité de ce produit.
Devis pour commande en gros
Changer de vue
250 ML
247,00 €
About This Item
Numéro CAS:
Numéro MDL:
Code UNSPSC :
12162002
ID de substance PubChem :
Nomenclature NACRES :
NA.23
247,00 €
Veuillez contacter notre Service Clients pour connaître la disponibilité de ce produit.
Devis pour commande en gros
Indice de réfraction
n20/D 1.405
Viscosité
3,500 cSt
Densité
0.98 g/mL at 25 °C
Température de stockage
2-8°C
Chaîne SMILES 
C[Si](C)(O)O
Clé InChI
XCLIHDJZGPCUBT-UHFFFAOYSA-N
Classe de danger pour l'eau (WGK)
WGK 1
Point d'éclair (°F)
Not applicable
Point d'éclair (°C)
Not applicable
Équipement de protection individuelle
Eyeshields, Gloves
Contenu apparenté
We offer PDMS surface modification kit which allows for durable hydrophilization of various polydimethylsiloxane (PDMS) surfaces.